Få mere at vide
MBL Volumetrics™ Gradueret cylinder af glas
Artikelnummer. 11975406
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
11975406 100 mL 1 mL Pakke med 2
11945406 10 mL 0.2 mL Pakke med 2
11328064 2000 mL 20 mL -
11985406 250 mL 2 mL Pakke med 2
11990895 1000 mL 10 mL Pakke med 2
11955406 25 mL 0.5 mL Pakke med 2
11921473 500 mL 5 mL Pakke med 2
11965406 50 mL 1 mL Pakke med 2
11348054 5 mL 0.1 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11975406 Leverandør MBL International Leverandørnr. CRC209
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.85 DKK
    215.61 DKK / Pakke med 2
    Spare 33.24 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas. MBL Volumetrics™ Graduerede glascylindre er et pålideligt valg til måling af væsker og opløsninger i laboratoriet.
Funktioner
  • Letlæselige gradueringer i blå emalje
  • Robust sekskantet fod
  • Overholder ISO 4788
Tekniske data
Tolerance ±1 ml
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance ISO 4788, BS 604, DIN 12680
Klasse Klasse B
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Til brug med (applikation) Måling af væsker og opløsninger i laboratoriet
Højde (metrisk) 260 mm
Skala Blå emalje
Gradueringer 1 mL
Base Type Sekskantet
Skala farve Blå
Form Rund
Produkttype Gradueret cylinder