Få mere at vide
MBL Volumetrics™ Gradueret cylinder af glas
Beskrivelse
Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas. MBL Volumetrics™ Graduerede glascylindre er et pålideligt valg til måling af væsker og opløsninger i laboratoriet.
Funktioner
- Letlæselige gradueringer i blå emalje
- Robust sekskantet fod
- Overholder ISO 4788
Tekniske data
Tekniske data
| Tolerance | ±1 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Certificeringer/compliance | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Klasse | Klasse B |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Til brug med (applikation) | Måling af væsker og opløsninger i laboratoriet |
| Højde (metrisk) | 200 mm |
| Skala | Blå emalje |
| Gradueringer | 1 mL |
| Base Type | Sekskantet |
| Vis mere |