Få mere at vide
MBL Volumetrics™ Gradueret cylinder af glas
Artikelnummer. 11955406
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11955406
Brand: MBL CRC204
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas. MBL Volumetrics™ Graduerede glascylindre er et pålideligt valg til måling af væsker og opløsninger i laboratoriet.
Funktioner
  • Letlæselige gradueringer i blå emalje
  • Robust sekskantet fod
  • Overholder ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Base Type Sekskantet
Skala farve Blå
Form Rund
Type Gradueret cylinder
Tolerance ±0,5 ml
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klasse B
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Til brug med (applikation) Måling af væsker og opløsninger i laboratoriet
Højde (metrisk) 170 mm
Skala Blå emalje
Gradueringer 0.5 mL