Få mere at vide
MBL™ Gradueret cylinder med polyethylenprop
Artikelnummer. p-8002337
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Tolerance:
±0,2 ml
±0,5 ml
±1 ml
±10 ml
±2 ml
±20 ml
±5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 12632052
Brand: MBL CRC312
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas
  • Overholder ISO 4788
  • Leveres med polyethylenprop
  • Graderinger i letlæselig blå emalje
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Robust sekskantet fod
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Base Type Sekskantet
Skala farve Blå
Form Rund
Type Gradueret cylinder
Tolerance ±5 ml
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance DIN 12685, ISO 4788
Klasse B
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Højde (metrisk) 403 mm
Inkluderer Polypropylen prop
Skala Blå emalje
Stopper nummer 34/35
Stopmateriale Polypropylen
Stopper stil Prop
Lukningsmateriale Polyethylen
Gradueringer 5 mL