Få mere at vide
MBL™ Gradueret cylinder med polyethylenprop
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Tolerance:
±0,2 ml
±0,5 ml
±1 ml
±10 ml
±2 ml
±20 ml
±5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 5
Beskrivelse
Fremstillet af borosilikatglas
- Overholder ISO 4788
- Leveres med polyethylenprop
- Graderinger i letlæselig blå emalje
- Fremstillet af borosilikatglas
- Robust sekskantet fod
Tekniske data
Tekniske data
| Base Type | Sekskantet |
| Skala farve | Blå |
| Form | Rund |
| Type | Gradueret cylinder |
| Tolerance | ±0,2 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Certificeringer/compliance | DIN 12685, ISO 4788 |
| Klasse | B |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Højde (metrisk) | 159 mm |
| Vis mere |