Få mere at vide
MBL™ Gradueret cylinder med polyethylenprop
Beskrivelse
Fremstillet af borosilikatglas
- Overholder ISO 4788
- Leveres med polyethylenprop
- Graderinger i letlæselig blå emalje
- Fremstillet af borosilikatglas
- Robust sekskantet fod
Tekniske data
Tekniske data
| Base Type | Sekskantet |
| Skala farve | Blå |
| Form | Rund |
| Type | Gradueret cylinder |
| Tolerance | ±1 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Certificeringer/compliance | DIN 12685, ISO 4788 |
| Klasse | B |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Højde (metrisk) | 291 mm |
| Vis mere |