Få mere at vide
MBL™ Klasse B Autozero Pinch Clip Burette
Artikelnummer. p-8002335
Kapacitet (metrisk):
10 ml
20 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12451557
Brand: MBL BRB004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas og overholder ISO 385 standarder. MBL™ Klasse B Autozero Pinch Clip Buret giver nem påfyldning og automatisk nulstilling. Klem polyethylenflasken for at fylde buret, slip trykket for at tillade overskydende væske
  • Overholder ISO 385
  • Nem påfyldning og automatisk nulstilling - Klem polyethylenflasken for at fylde burette - Slip trykket for at lade overskydende væske løbe tilbage i flasken og indstil buretten til nul
  • Let at læse blå emalje gradueringer
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Med simpelt gummirør og klemventil til billig udskiftning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0.1 mL
Til brug med (applikation) Vandtestning
Inkluderer Jet- og polyethylenreservoirflaske, klemmeklemme, gummirør
Skala Blå
Tolerance ±0,1 ml
Type Automatisk Buret
Klasse Klasse B
Certificeringer/compliance ISO 385