Få mere at vide
MBL™ Klasse B Autozero Pinch Clip Burette
Artikelnummer. 12461557
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
20 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
12461557 20 ml Hver
12451557 10 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12461557 Leverandør MBL Leverandørnr. BRB006
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas og overholder ISO 385 standarder. MBL™ Klasse B Autozero Pinch Clip Buret giver nem påfyldning og automatisk nulstilling. Klem polyethylenflasken for at fylde buret, slip trykket for at tillade overskydende væske
  • Overholder ISO 385
  • Nem påfyldning og automatisk nulstilling - Klem polyethylenflasken for at fylde burette - Slip trykket for at lade overskydende væske løbe tilbage i flasken og indstil buretten til nul
  • Let at læse blå emalje gradueringer
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Med simpelt gummirør og klemventil til billig udskiftning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0.1 mL
Til brug med (applikation) Vandtestning
Inkluderer Jet- og polyethylenreservoirflaske, klemmeklemme, gummirør
Skala Blå
Tolerance ±0,1 ml
Type Automatisk Buret
Klasse Klasse B
Certificeringer/compliance ISO 385