Få mere at vide
MBL™ Klasse B Autozero Pinch Clip Burette
Beskrivelse
Fremstillet af borosilikatglas og overholder ISO 385 standarder. MBL™ Klasse B Autozero Pinch Clip Buret giver nem påfyldning og automatisk nulstilling. Klem polyethylenflasken for at fylde buret, slip trykket for at tillade overskydende væske
- Overholder ISO 385
- Nem påfyldning og automatisk nulstilling - Klem polyethylenflasken for at fylde burette - Slip trykket for at lade overskydende væske løbe tilbage i flasken og indstil buretten til nul
- Let at læse blå emalje gradueringer
- Fremstillet af borosilikatglas
- Med simpelt gummirør og klemventil til billig udskiftning
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Til brug med (applikation) | Vandtestning |
| Inkluderer | Jet- og polyethylenreservoirflaske, klemmeklemme, gummirør |
| Skala | Blå |
| Tolerance | ±0,1 ml |
| Type | Automatisk Buret |
| Klasse | Klasse B |
| Certificeringer/compliance | ISO 385 |