Learn More
MBL Volumetrics™ MBL Volumetrics™ Borosilikatglas klasse B Rotaflo™ Burette med PTFE-nøgle
Product Code. 12196210
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Unit Size:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Unit Size
12196210 25 ml Hver
12106220 100 ml Hver
12186210 10 ml Hver
11382005 50 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 12196210 Supplier MBL Volumetrics™ Supplier No. BRB404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    370.00 DKK
    320.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 49.95 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Fremstillet af borosilikatglas og overholder ISO 385 standarder. MBL Volumetrics™ Borosilikatglas klasse B Rotaflo™ med PTFE-nøgle giver fin faldkontrol, sætter sig ikke fast med kaustiske løsninger og kræver ingen smøring.
  • Overholder ISO 385
  • Med GP Rotaflo™ stophane med PTFE-nøgle - Ingen smøring påkrævet - Ingen sammenfald med kaustiske opløsninger - Giver fin faldkontrol - 3,0 mm nøgleboring
  • Graderinger i permanent ravfarve, som er smeltet ind i glasset og er særligt modstandsdygtig overfor aggressive rengøringsmidler
  • Fremstillet af borosilikatglas
Specifications
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Længde (metrisk) 647 mm
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0.1 mL
Skala Ravgul
Stophane materiale PTFE
Tolerance ±0,1 ml
Type Rotaflo Buret
Klasse Klasse B
Certificeringer/compliance ISO 385