Få mere at vide
MBL Volumetrics™ Borosilikatglas klasse B Rotaflo™ Burette med PTFE-nøgle
Artikelnummer. 12106220
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
12106220 100 ml Hver
12186210 10 ml Hver
12196210 25 ml Hver
11382005 50 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12106220 Leverandør MBL International Leverandørnr. BRB408
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas og overholder ISO 385 standarder. MBL Volumetrics™ Borosilikatglas klasse B Rotaflo™ med PTFE-nøgle giver fin faldkontrol, sætter sig ikke fast med kaustiske løsninger og kræver ingen smøring.
  • Overholder ISO 385
  • Med GP Rotaflo™ stophane med PTFE-nøgle - Ingen smøring påkrævet - Ingen sammenfald med kaustiske opløsninger - Giver fin faldkontrol - 3,0 mm nøgleboring
  • Graderinger i permanent ravfarve, som er smeltet ind i glasset og er særligt modstandsdygtig overfor aggressive rengøringsmidler
  • Fremstillet af borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Længde (metrisk) 897 mm
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0.2 mL
Skala Ravgul
Stophane materiale PTFE
Tolerance ±0,2 ml
Type Rotaflo Buret
Klasse Klasse B
Certificeringer/compliance ISO 385