Få mere at vide
MBL™ PTFE Stophane Modulær Klasse B Burette
Artikelnummer. 12441567
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
12441567 25 ml Hver
12451567 50 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12441567 Leverandør MBL International Leverandørnr. BRB264P
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas og med tragttop for at gøre påfyldningen nemmere og sikrere
  • Overholder ISO 385
  • Med tragttop for at gøre påfyldningen nemmere og mere sikker
  • PTFE stophane for fedtfri ydeevne
  • Let at læse blå emalje gradueringer
  • Modulært design med aftageligt buretterør, stophane og dyse for nem udskiftning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0.1 mL
Skala Blå
Stophane materiale PTFE
Tolerance ±0,1 ml
Type Volumetrisk Buret
Certificeringer/compliance ISO 385