Få mere at vide
MBL™ Borosilikatglas klasse B Burette
Artikelnummer. p-8002330
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12114262
Brand: MBL BRB076P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. Overholder ISO 385. MBL™ Borosilikatglas Klasse B Burette inkluderer fedtfri PTFE stophane med 1,5 mm boring. Graderinger er markeret med letlæselig blå emalje.
  • Overholder ISO 385
  • Fedtfri PTFE stophane med 1,5 mm boring
  • Graderinger i letlæselig blå emalje
  • Fremstillet af borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Længde (metrisk) 820 mm
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0.1 mL
Inkluderer Fedtfri PTFE stophane med 1,5 mm boring
Skala Blå
Stophane materiale PTFE
Tolerance ±0,1 ml
Type Volumetrisk Buret
Klasse Klasse B
Certificeringer/compliance ISO 385