Få mere at vide
MBL™ MBL™ Borosilikatglas klasse B Burette
Artikelnummer. 12025362
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12025362 25 ml Hver
12114262 50 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12025362 Leverandør MBL™ Leverandørnr. BRB074P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00 DKK
    245.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 38.97 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 12-05-2027
Fremstillet af borosilikatglas. Overholder ISO 385. MBL™ Borosilikatglas Klasse B Burette inkluderer fedtfri PTFE stophane med 1,5 mm boring. Graderinger er markeret med letlæselig blå emalje.
  • Overholder ISO 385
  • Fedtfri PTFE stophane med 1,5 mm boring
  • Graderinger i letlæselig blå emalje
  • Fremstillet af borosilikatglas
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Længde (metrisk) 620 mm
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0.1 mL
Inkluderer Fedtfri PTFE stophane med 1,5 mm boring
Skala Blå
Stophane materiale PTFE
Tolerance ±0,1 ml
Type Volumetrisk Buret
Klasse Klasse B
Certificeringer/compliance ISO 385