Få mere at vide
MBL Volumetrics™ MBL Volumetrics™ Borosilikatglas klasse B Burette med glasnøgle
Description
- Overholder ISO 385
- 1,5 mm nøgleboring
- Udskiftningsnøgler er tilgængelige i tilfælde af tab eller beskadigelse - nøgler er fuldt ud udskiftelige
- Graderinger i letlæselig blå emalje
- Fremstillet af borosilikatglas
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Længde (metrisk) | 620 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Højde (metrisk) | 565 mm |
| Skala | Blå |
| Stophane materiale | Glas |
| Tolerance | ±0,1 ml |
| Type | Volumetrisk Buret |
| Klasse | Klasse B |
| Show More |