Få mere at vide
MBL Volumetrics™ Borosilikatglas klasse B Burette med glasnøgle
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Overholder ISO 385
- 1,5 mm nøgleboring
- Udskiftningsnøgler er tilgængelige i tilfælde af tab eller beskadigelse - nøgler er fuldt ud udskiftelige
- Graderinger i letlæselig blå emalje
- Fremstillet af borosilikatglas
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Længde (metrisk) | 820 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Gradueringer | 0.2 mL |
| Højde (metrisk) | 750 mm |
| Skala | Blå |
| Stophane materiale | Glas |
| Tolerance | ±0,05 ml |
| Type | Volumetrisk Buret |
| Klasse | Klasse B |
| Vis mere |