Få mere at vide
MBL Volumetrics™ Borosilikatglas klasse B Burette med glasnøgle
Artikelnummer. 12411567
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
12411567 100 ml Hver
12491557 25 ml Hver
12481557 10 ml Hver
12401567 50 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12411567 Leverandør MBL International Leverandørnr. BRB060P
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. MBL Volumetrics™ Borosilikatglas Klasse B Buret med Glasnøgle overholder ISO 385 standarder. Udskiftelige udskiftningsnøgler til rådighed i tilfælde af tab eller beskadigelse. Blå emalje gradueringer giver let
  • Overholder ISO 385
  • 1,5 mm nøgleboring
  • Udskiftningsnøgler er tilgængelige i tilfælde af tab eller beskadigelse - nøgler er fuldt ud udskiftelige
  • Graderinger i letlæselig blå emalje
  • Fremstillet af borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Længde (metrisk) 870 mm
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0.2 mL
Højde (metrisk) 825 mm
Skala Blå
Stophane materiale Glas
Tolerance ±0,05 ml
Type Volumetrisk Buret
Klasse Klasse B
Certificeringer/compliance ISO 385