Få mere at vide
MBL Volumetrics™ MBL Volumetrics™ Borosilikatglas klasse B burette med riflet tragt top
Beskrivelse
Fremstillet af borosilikatglas. Overholder ISO 385. MBL™ Borosilikatglas klasse B buret med riflet tragttop gør påfyldning nemmere og sikrere. Inkluderer fedtfri PTFE stophane med 1,5 mm boring. Gradueringer markeres i let at
- Overholder ISO 385
- 10 mL, 25 mL og 50 mL størrelser fås udstyret med tragttop for at gøre påfyldning nemmere og sikrere
- Fedtfri PTFE stophane med 1,5 mm boring
- Graderinger i letlæselig blå emalje
- Fremstillet af borosilikatglas
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Længde (metrisk) | 820 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Gradueringer | 0.02 mL |
| Inkluderer | Fedtfri PTFE stophane med 1,5 mm boring |
| Skala | Blå |
| Stophane materiale | PTFE |
| Tolerance | ±0,1 ml |
| Type | Volumetrisk Buret |
| Klasse | Klasse B |
| Vis mere |