Få mere at vide
MBL Volumetrics™ Borosilikatglas klasse B burette med riflet tragt top
Artikelnummer. 12134262
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
12134262 50 ml Hver
12184252 10 ml Hver
12035362 25 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12134262 Leverandør MBL International Leverandørnr. BRB077P
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. Overholder ISO 385. MBL™ Borosilikatglas klasse B buret med riflet tragttop gør påfyldning nemmere og sikrere. Inkluderer fedtfri PTFE stophane med 1,5 mm boring. Gradueringer markeres i let at
  • Overholder ISO 385
  • 10 mL, 25 mL og 50 mL størrelser fås udstyret med tragttop for at gøre påfyldning nemmere og sikrere
  • Fedtfri PTFE stophane med 1,5 mm boring
  • Graderinger i letlæselig blå emalje
  • Fremstillet af borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Længde (metrisk) 820 mm
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0.1 mL
Inkluderer Fedtfri PTFE stophane med 1,5 mm boring
Skala Blå
Stophane materiale PTFE
Tolerance ±0,1 ml
Type Volumetrisk Buret
Klasse Klasse B
Certificeringer/compliance ISO 385