Få mere at vide
MBL™ To Mark klasse AS Pipetter af glas
Beskrivelse
- Overholder ISO 648 og DIN 12691
- Kalibreret til levering
- Trykt med batchkode til downloadbart batchcertifikat
- Klasse AS med+ 5s ventetid
- Har en sikkerhedspære i toppen af pipettens rør
- Fremstillet af sodakalkglas med robuste værktøjsdyser og permanent ravfarve
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | At levere |
| Certificeringer/compliance | ISO 648, DIN 12691 |
| Klasse | AS |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringsfarve | Ravgul |
| Mængde | 2 Pakke |
| Tolerance | ±0,03 ml |
| Volumen (metrisk) | 20 mL |
| Type | Pipet |