Få mere at vide
MBL™ To Mark klasse AS Pipetter af glas
Artikelnummer. 12580076
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Tolerance:
±0,008 ml
±0,01 ml
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Tolerance Pakningsstørrelse
12580076 10 mL ±0,02 ml Pakke med 2
12524877 100 mL ±0,08 ml -
12590076 20 mL ±0,03 ml Pakke med 2
12550076 1 mL ±0,008 ml Pakke med 2
12500086 25 mL ±0,03 ml Pakke med 2
12510086 50 mL ±0,05 ml Pakke med 2
12560076 2 mL ±0,01 ml Pakke med 2
12570076 5 mL ±0,015 ml Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12580076 Leverandør MBL International Leverandørnr. PRA626AS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.50 DKK
    153.92 DKK / Pakke med 2
    Spare 24.58 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Fremstillet af sodakalkglas med robuste værktøjsdyser og permanent ravfarve. MBL™ To Mark klasse AS Glaspipetter overholder ISO 648 og DIN 12691 og er trykt med batchkode til downloadbart batchcertifikat. Har en sikkerhedspære i toppen af pipettens rør.
  • Overholder ISO 648 og DIN 12691
  • Kalibreret til levering
  • Trykt med batchkode til downloadbart batchcertifikat
  • Klasse AS med+ 5s ventetid
  • Har en sikkerhedspære i toppen af pipettens rør
  • Fremstillet af sodakalkglas med robuste værktøjsdyser og permanent ravfarve
Tekniske data
Kalibrering At levere
Certificeringer/compliance ISO 648, DIN 12691
Klasse AS
Materiale Sodavand Lime glas
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Ravgul
Mængde 2 Pakke
Tolerance ±0,02 ml
Volumen (metrisk) 10 mL
Type Pipet