Få mere at vide
MBL™ Sedimentationskegle
Mængde:
Pakke m. 1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Overholder DIN 12672
- Gradueret op til et kapacitetsmærke ved 1000mL
- Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN 12672 |
| Volumen (metrisk) | 1000 mL |
| Til brug med (applikation) | Bestemmelse af mængden af sediment i spildevand eller industriaffald |
| Gradueringer | Ja |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Type | Sedimentationskegle |