Få mere at vide
MBL™ Et mærke Klasse B glaspipetter
Artikelnummer. p-8002358
Volumen (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Tolerance:
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,1 ml
±0,15 ml
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 12510026
Brand: MBL PRA716B
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af sodakalkglas med værktøjsdyser for at reducere brud og overholder ISO 648 og DIN 12690. MBL™ One Mark Klasse B glaspipetter indeholder markeringer i permanent ravfarve, som spredes ind i glassets overflade for øget kemisk resistens. Kalibreret til levering.
  • Overholder ISO 648 og DIN 12690
  • Kalibreret til levering
  • Fremstillet af sodakalkglas med værktøjsdyser for at reducere brud
  • Mærker i permanent ravfarve, som spredes ind i glassets overflade for øget kemikalieresistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering At levere
Certificeringer/compliance ISO 648, DIN 12690
Klasse B
Materiale Sodavand Lime glas
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Ravgul
Mængde 2 Pakke
Tolerance ±0,15 ml
Farve Gul
Volumen (metrisk) 100 mL
Type Pærepipet