Få mere at vide
MBL™ Et mærke Klasse B glaspipetter
Volumen (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Tolerance:
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,1 ml
±0,15 ml
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
Beskrivelse
- Overholder ISO 648 og DIN 12690
- Kalibreret til levering
- Fremstillet af sodakalkglas med værktøjsdyser for at reducere brud
- Mærker i permanent ravfarve, som spredes ind i glassets overflade for øget kemikalieresistens
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | At levere |
| Certificeringer/compliance | ISO 648, DIN 12690 |
| Klasse | B |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringsfarve | Ravgul |
| Mængde | 5 Pakke |
| Tolerance | ±0,06 ml |
| Farve | Blå |
| Volumen (metrisk) | 25 mL |
| Vis mere |