Få mere at vide
MBL™ Et mærke Klasse B glaspipetter
Beskrivelse
- Overholder ISO 648 og DIN 12690
- Kalibreret til levering
- Fremstillet af sodakalkglas med værktøjsdyser for at reducere brud
- Mærker i permanent ravfarve, som spredes ind i glassets overflade for øget kemikalieresistens
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | At levere |
| Certificeringer/compliance | ISO 648, DIN 12690 |
| Klasse | B |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringsfarve | Ravgul |
| Mængde | 5 Pakke |
| Tolerance | ±0,04 ml |
| Farve | Rød |
| Volumen (metrisk) | 10 mL |
| Vis mere |