Få mere at vide
MBL™ MBL™ Et mærke klasse AS Pipetter af glas
Artikelnummer. 11399643
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Tolerance:
±0,008 ml
±0,01 ml
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Nøjagtighed:
±0,008 ml
±0,01 ml
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
Unit Size:
Pakke med 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (metrisk) Tolerance Farve Nøjagtighed Unit Size
11399643 10 mL ±0,02 ml Rød ±0,02 ml Pakke med 2
11349653 100 mL ±0,08 ml Gul ±0,08 ml -
11309653 15 mL ±0,03 ml Grøn ±0,03 ml Pakke med 2
11369643 1 mL ±0,008 ml Blå ±0,008 ml Pakke med 2
11319653 20 mL ±0,03 ml Gul ±0,03 ml Pakke med 2
11329653 25 mL ±0,03 ml Blå ±0,03 ml Pakke med 2
11379643 2 mL ±0,01 ml Orange ±0,01 ml Pakke med 2
11389643 5 mL ±0,015 ml Hvid ±0,015 ml Pakke med 2
11339653 50 mL ±0,05 ml Rød ±0,05 ml Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 11399643 Supplier MBL™ Supplier No. PRA726AS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.75 DKK
    71.01 DKK / Pakke med 2
    Spare 10.74 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Fremstillet af soda lime glas og overholder ISO 648 og DIN 12691. MBL™ One Mark Class AS glaspipetter er kalibreret til levering og inkluderer markeringer i permanent ravfarve.
  • Overholder ISO 648 og DIN 12691
  • Kalibreret til levering
  • Trykt med batchkode til downloadbart batchcertifikat
  • Mærker i permanent ravfarve
  • Klasse AS med+ 5s ventetid
  • Fremstillet af sodakalkglas med robuste værktøjsdyser
Specifications
Nøjagtighed ±0,02 ml
Kalibrering At levere
Certificeringer/compliance ISO 648, DIN 12691
Klasse AS
Materiale Sodavand Lime glas
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Ravgul
Mængde 2 Pakke
Tolerance ±0,02 ml
Farve Rød
Volumen (metrisk) 10 mL
Type Pærepipet