Få mere at vide
MBL™ Et mærke klasse AS Pipetter af glas
Description
Fremstillet af soda lime glas og overholder ISO 648 og DIN 12691. MBL™ One Mark Class AS glaspipetter er kalibreret til levering og inkluderer markeringer i permanent ravfarve.
- Overholder ISO 648 og DIN 12691
- Kalibreret til levering
- Trykt med batchkode til downloadbart batchcertifikat
- Mærker i permanent ravfarve
- Klasse AS med+ 5s ventetid
- Fremstillet af sodakalkglas med robuste værktøjsdyser
Specifications
Specifications
| Nøjagtighed | ±0,015 ml |
| Kalibrering | At levere |
| Certificeringer/compliance | ISO 648, DIN 12691 |
| Klasse | AS |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringsfarve | Ravgul |
| Mængde | 2 Pakke |
| Tolerance | ±0,015 ml |
| Farve | Hvid |
| Show More |