Få mere at vide
MBL™ Et mærke klasse AS Pipetter af glas
Artikelnummer. 11319653
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Tolerance:
±0,008 ml
±0,01 ml
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Nøjagtighed:
±0,008 ml
±0,01 ml
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11319653
Brand: MBL PRA730AS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af soda lime glas og overholder ISO 648 og DIN 12691. MBL™ One Mark Class AS glaspipetter er kalibreret til levering og inkluderer markeringer i permanent ravfarve.
  • Overholder ISO 648 og DIN 12691
  • Kalibreret til levering
  • Trykt med batchkode til downloadbart batchcertifikat
  • Mærker i permanent ravfarve
  • Klasse AS med+ 5s ventetid
  • Fremstillet af sodakalkglas med robuste værktøjsdyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,03 ml
Kalibrering At levere
Certificeringer/compliance ISO 648, DIN 12691
Klasse AS
Materiale Sodavand Lime glas
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Ravgul
Mængde Tilfælde af, 2
Tolerance ±0,03 ml
Farve Gul
Volumen (metrisk) 20 mL
Type Pærepipet