Få mere at vide
MBL™ Et mærke klasse AS Glaspipetter med certificering
Artikelnummer. p-8002357
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Tolerance:
±0,008 ml
±0,01 ml
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Nøjagtighed:
±0,008 ml
±0,01 ml
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 12424701
Brand: MBL PRA756ASWC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af sodakalkglas med værktøjsdyser for ekstra styrke og for at sikre korrekte udstrømningstider. MBL™ One Mark Class AS glaspipetter med certificering inkluderer markeringer i permanent ravfarve, som er smeltet ind i glasset for at sikre modstand mod aggressive rengøringsmidler.
  • Overholder ISO 648 og DIN 12691
  • Kalibreret til levering med+ 5s ventetid
  • Hver pipette kodet med individuelt serienummer
  • Leveres med kalibreringscertifikat, som tillader sporbarhed til nationale standarder
  • Mærker i permanent ravfarve, som er smeltet ind i glasset, hvilket sikrer høj modstandsdygtighed over for aggressive rengøringsmidler
  • Fremstillet af sodakalkglas med værktøjsdyser for ekstra styrke og for at sikre korrekte udstrømningstider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,08 ml
Kalibrering At levere
Certificeringer/compliance ISO 648, DIN 12691, kalibreringscertifikat
Klasse AS
Materiale Sodavand Lime glas
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Ravgul
Mængde 2 Pakke
Tolerance ±0,08 ml
Farve Gul
Volumen (metrisk) 100 mL
Type Pærepipet