Få mere at vide
MBL™ Et mærke klasse AS Glaspipetter med certificering
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Tolerance:
±0,008 ml
±0,01 ml
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Nøjagtighed:
±0,008 ml
±0,01 ml
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
Fremstillet af sodakalkglas med værktøjsdyser for ekstra styrke og for at sikre korrekte udstrømningstider. MBL™ One Mark Class AS glaspipetter med certificering inkluderer markeringer i permanent ravfarve, som er smeltet ind i glasset for at sikre modstand mod aggressive rengøringsmidler.
- Overholder ISO 648 og DIN 12691
- Kalibreret til levering med+ 5s ventetid
- Hver pipette kodet med individuelt serienummer
- Leveres med kalibreringscertifikat, som tillader sporbarhed til nationale standarder
- Mærker i permanent ravfarve, som er smeltet ind i glasset, hvilket sikrer høj modstandsdygtighed over for aggressive rengøringsmidler
- Fremstillet af sodakalkglas med værktøjsdyser for ekstra styrke og for at sikre korrekte udstrømningstider
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±0,05 ml |
| Kalibrering | At levere |
| Certificeringer/compliance | ISO 648, DIN 12691, kalibreringscertifikat |
| Klasse | AS |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Mængde | 2 Pakke |
| Tolerance | ±0,05 ml |
| Farve | Rød |
| Volumen (metrisk) | 50 mL |
| Type | Pærepipet |