Få mere at vide
MBL™ Droppe pipetter til soda-kalk-reagensflasker
Oversigt:
14/15 Fælles
14/23 Fælles
19/26 Fælles
Til brug med (udstyr):
100 ml flaske
250 ml flaske
50 ml flaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
Fremstillet af klart soda-lime glas
- Med integreret slebet glaskegle på pipette
- Leveres med gummisutter
- Flasker fås separat
Tekniske data
Tekniske data
Oversigt | 14/15 Fælles |
Materiale | Sodavand Lime glas |
Inkluderer | Dropper pipetter med silikonesutter |
Type | Pasteur Pipet |
Til brug med (udstyr) | 50 ml flaske |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
MBL™ Droppe pipetter til soda-kalk-reagensflasker >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion