Få mere at vide
MBL™ Droppe pipetter til soda-kalk-reagensflasker
Artikelnummer. 15778057
Oversigt:
14/15 Fælles
14/23 Fælles
19/26 Fælles
Til brug med (udstyr):
100 ml flaske
250 ml flaske
50 ml flaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15778057
Brand: MBL SBD250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af klart soda-lime glas
  • Med integreret slebet glaskegle på pipette
  • Leveres med gummisutter
  • Flasker fås separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 19/26 Fælles
Materiale Sodavand Lime glas
Inkluderer Dropper pipetter med silikonesutter
Type Pasteur Pipet
Til brug med (udstyr) 250 ml flaske