Få mere at vide
MBL™ Borosilikatglas rørestav
Artikelnummer. 12441627
Længde (metrisk):
300 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12441627
Brand: MBL SRF380
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Minimer ridser med disse glasrørestave. MBL™ Borosilikatglasrørestave er ideelle til en bred vifte af omrøringsapplikationer.
  • Borosilikatglasstænger til generelle omrøringsapplikationer
  • Med afrundede ender for ekstra sikkerhed og for at minimere ridser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Generelle omrøringsapplikationer
Inkluderer Afrundede ender
Længde (engelsk) 11,81 tommer
Diameter (metrisk) 6 mm
Længde (metrisk) 300 mm
Materiale Borosilikatglas
Mængde 10/Pk.