Få mere at vide
MBL™ Klare sodavand-kalkflasker
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Overholder ISO 4796-2
- Leveres med polyethylen propper
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 42mm |
| Materiale | Soda lime glas |
| Mængde | 10/Pk. |
| Standard konusled | 14/15 |
| Højde (metrisk) | 77 mm |