Få mere at vide
MBL™ Klare sodavand-kalkflasker
Artikelnummer. 15718057
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15718057
Brand: MBL SBC100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klare soda-lime glasflasker med slebet hals
  • Overholder ISO 4796-2
  • Leveres med polyethylen propper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 42mm
Materiale Soda lime glas
Mængde 10/Pk.
Standard konusled 14/15
Højde (metrisk) 77 mm