Få mere at vide
MBL™ Dobbelt-endet borosilikatglas rørestang
Længde (metrisk):
200 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Fremstillet af borosilikatglas
- Med afrundede knap og padleender
- Knapende er nyttig til at knuse sammenklumpet pulver og faste stoffer
- Padleenden hjælper med at cirkulere sediment under omrøring
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Generelle omrøringsapplikationer |
| Inkluderer | Afrundede knap og padleender |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |
| Længde (metrisk) | 200 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Mængde | 10/Pk. |