Få mere at vide
MBL™ Borosilikatglas Klasse B målekolbe
Artikelnummer. p-8002341
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Lukkestørrelse:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Højde (metrisk):
70 mm
90 mm
110 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolerance:
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,2 ml
±0,3 ml
±0,5 ml
±0,8 ml
±1,2 ml
±2.4 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 12054448
Brand: MBL FRD038P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas for korrosionsfri ydeevne. MBL™ Borosilikatglas Klasse B målekolbe overholder ISO 1042 og DIN 12664. Påskrifter i blå emalje giver nem volumenvurdering. Inkluderer polyethylenprop.
  • Overholder ISO 1042 og DIN 12664
  • Fremstillet af borosilikatglas for korrosionsfri ydeevne
  • Inskriptioner i blå emalje
  • Polyethylen prop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 1042, DIN 12664
Lukningsmateriale Polyethylen
Oversigt Blå emalje inskriptioner
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 300 mm
Tolerance ±0,8 ml
Uddannet Ja
Klasse B
Lukkestørrelse 24/29