Få mere at vide
MBL™ Borosilikatglas Klasse B målekolbe
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Lukkestørrelse:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Højde (metrisk):
70 mm
90 mm
110 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolerance:
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,2 ml
±0,3 ml
±0,5 ml
±0,8 ml
±1,2 ml
±2.4 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
Beskrivelse
- Overholder ISO 1042 og DIN 12664
- Fremstillet af borosilikatglas for korrosionsfri ydeevne
- Inskriptioner i blå emalje
- Polyethylen prop
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 1042, DIN 12664 |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Oversigt | Blå emalje inskriptioner |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 220 mm |
| Tolerance | ±0,3 ml |
| Uddannet | Ja |
| Klasse | B |
| Lukkestørrelse | 14/23 |