Få mere at vide
MBL™ Borosilikatglas Klasse A målekolbe med prop
Artikelnummer. 12000713
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Højde (metrisk):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
Lukkestørrelse:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Artikelnummer. 12000713
Brand: MBL FRD166
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overholder ISO 1042 og DIN 12664. MBL™ Borosilikatglas Klasse A volumetrisk kolbe med prop er fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas.
  • Fint kalibreret til klasse A tolerancer
  • Hver kolbe er laserætset med et individuelt serienummer, batchkode og fremstillingsdato
  • Overensstemmelse 'H' certificeret
  • Inskriptioner i blå emalje
  • Leveres med polyethylenprop
  • Batchcertifikat kan downloades online
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance klasse A, ISO 1042, DIN 12664, overensstemmelse 'H' certificeret
Lukningsmateriale Polyethylen
Oversigt Blå emalje inskriptioner
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 90 mm
Tolerance ±0,025 ml
Uddannet Ja
Klasse EN