Få mere at vide
MBL™ Borosilikatglas Klasse A Col Lisse
Artikelnummer. 12524927
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Højde (metrisk):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolerance:
±0,025 ml
±0,04 ml
±0,1 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
±1,2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 12524927
Brand: MBL FRD200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kalibreret til klasse A tolerancer. MBL™ Borosilikatglas Klasse A Col Lisse er iIndividuelt laserætset med serienummer, batchkode og fremstillingsdato
  • Overholder ISO 1042 og DIN 12664
  • Fint kalibreret til klasse A tolerancer
  • Hver kolbe er laserætset med et individuelt serienummer, batchkode og fremstillingsdato
  • Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas
  • Overensstemmelse 'H' certificeret
  • Inskriptioner i blå emalje
  • Leveres med polyethylenprop
  • Batchcertifikat kan downloades online
  • Overholder ISO 1042
  • Med almindelig hals til at acceptere gummiprop
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Fint kalibreret til klasse A tolerancer
  • Overensstemmelse 'H' certificeret
  • Individuelt laserætset med serienummer, batchkode og fremstillingsdato
  • Batchcertifikat kan downloades online
  • Blå emalje inskriptioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance klasse A, ISO 1042, overensstemmelse 'H' certificeret
Lukningsmateriale Gummi
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 70 mm
Hals stil Almindelig
Tolerance ±0,25 ml
Uddannet Ja
Klasse EN