Få mere at vide
MBL™ Borosilikatglas Klasse A Col Lisse
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Højde (metrisk):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolerance:
±0,025 ml
±0,04 ml
±0,1 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
±1,2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
Beskrivelse
- Overholder ISO 1042 og DIN 12664
- Fint kalibreret til klasse A tolerancer
- Hver kolbe er laserætset med et individuelt serienummer, batchkode og fremstillingsdato
- Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas
- Overensstemmelse 'H' certificeret
- Inskriptioner i blå emalje
- Leveres med polyethylenprop
- Batchcertifikat kan downloades online
- Overholder ISO 1042
- Med almindelig hals til at acceptere gummiprop
- Fremstillet af borosilikatglas
- Fint kalibreret til klasse A tolerancer
- Overensstemmelse 'H' certificeret
- Individuelt laserætset med serienummer, batchkode og fremstillingsdato
- Batchcertifikat kan downloades online
- Blå emalje inskriptioner
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | klasse A, ISO 1042, overensstemmelse 'H' certificeret |
| Lukningsmateriale | Gummi |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 110 mm |
| Hals stil | Almindelig |
| Tolerance | ±0,04 ml |
| Uddannet | Ja |
| Klasse | EN |