Få mere at vide
MBL™ Rav sodavand-lime flasker
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Overholder ISO 4796-2
- Rav soda-lime glasflasker med slebet hals
- UV-absorberende op til 500nm
- Leveres med polyethylen propper
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (engelsk) | 85mm |
| Materiale | Soda lime glas |
| Mængde | 10/Pk. |
| Standard konusled | 24/29 |
| Højde (metrisk) | 163 mm |