Få mere at vide
MBD, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11966831 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11966831 5 g Glasflaske 5g
10015810 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11966831 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 413540050
CAS: 33984-50-8 | C14H12N4O4 | 300,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33984-50-8
Molekylær formel C14H12N4O4
Molekylvægt (g/mol) 300.26
InChI nøgle IENONFJSMWUIQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methoxybenzylamino-7-nitrobenzofurazan, 4-4-methoxybenzylamino-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole, mbd, 7-p-methoxybenzylamino-4-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole, 2,1,3-benzoxadiazol-4-amine, n-4-methoxyphenyl methyl-7-nitro, benzofurazan, 4-p-methoxybenzyl amino-7-nitro, n-4-methoxyphenyl methyl-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine
PubChem CID 99555
IUPAC navn N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-7-amin
SMIL COC1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=C(C3=NON=C23)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MBD
Smeltepunkt 176,0 °C til 180,0 °C
Farve Orange til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 300.26
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver