Få mere at vide
OHAUS™ MB92 fugtanalysator
Artikelnummer. 30158521 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
90 g
Artikelnummer. Volumen
30158521 90 g
1 options
Artikelnummer. 30158521 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30971924
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28725.00 DKK
    21560.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 7164.12 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Moisture Analyzer til højtydende fugtanalyse med avancerede funktioner til den mest krævende anvendelse.
Den nye MB92 har et nydesignet hus, innovativ kulfiberopvarmning og opgraderet vejecelle for forbedret holdbarhed og ydeevne. Ideel til brugere, der kræver et højere niveau af ydeevne på både laboratorie- og produktionsgulvet, og tilbyder større datasikkerhed og integritet med adgangskodebeskyttelse.
Unikke funktioner:
  • Robust og holdbar med den nye kulstofvarmeteknologi og en opgraderet kapacitiv berøringsskærm i fuld farve er MB92 det perfekte valg til brugere, der kræver et højt niveau af ydeevne og præcision.
  • Flere tørreprofiler, lukkekriterier og metoder giver stor fleksibilitet i metodeskabelsen. Forbedret adgangskodebeskyttelse sikrer større datasikkerhed og integritet.
  • Et komplet glaspanel og værktøjsfrit varmekammer gør rengøring og vedligeholdelse let. Perfekt til både laboratoriet og produktionsgulvet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Måleområder (gas eller damp) 0,5 % til 100 %
Hukommelse 20 metoder, 200 resultater
Model- MB92
Gentagelighed 0,015 % (10 g prøve), 0,08 % (3 g prøve)
Stopur 5 Auto, brugerdefineret - brugerindstillet vægttab/tid, manuel, tidsindstillet
Inkluderer Pandehåndtag, dæksel til brug, prøvepander, glasfiberpuder
Materiale PBT Bolig
Bredde (metrisk) panorering 90 mm
Dimensioner (L x B x H) 35 x 21 x 14 cm
garanti 2 år
Læsbarhed 1 mg/0.01%
Display Type LCD-berøringsskærm
Tilslutningstype RS232, USB-vært, USB-enhed
Dybde (metrisk) 352 mm
Volumen 90 g
Til brug med (applikation) Uddannelse, fødevarer, industri, laboratorium, apotek
Frekvens 50/60 Hz
Prøvestørrelse 90 g
Temperaturområde (metrisk) 10 °C til 30 °Capacity
Type Moisture Analyzer
Spænding 240 V
Vægt (metrisk) 4 kg
Driftsgrænsetemperaturområde (metrisk) 10 °C til 40 °C
Lovligt for handel Nej