Få mere at vide
OHAUS™ MB62 fugtanalysator
Artikelnummer. 30158522 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
90 g
Artikelnummer. Volumen
30158522 90 g
1 options
Artikelnummer. 30158522 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30971923
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21285.00 DKK
    15977.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 5307.65 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Moisture Analyzer designet til holdbarhed og fleksibel ydeevne i en række forskellige fugtapplikationer.
MB62 har et nydesignet hus, innovativ kulfiberopvarmning og opgraderet vejecelle for forbedret holdbarhed og ydeevne. Med fleksibilitet i metodeoprettelse, indstillinger og dataadgang er MB62 velegnet til en række forskellige fugtapplikationer i adskillige industrier.
Unikke funktioner:
  • Designet med holdbarhed og enkelhed i tankerne, det brede 5 tommer LCD-display, knapkontrol og ny kulfibervarmeteknologi garanterer en længere levetid og pålidelige resultater.
  • Fleksibel metode- og prøvestyring med 4 tørreprofiler, 7 slukkriterier og biblioteksopbevaring for op til 20 metoder og 100 resultater med prøve-ID for nem genkaldelse.
  • Forstå status for din test og maskine til enhver tid. Indikationskurven viser testens status, og maskinens status kan let ses med det flerfarvede statuslys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Måleområder (gas eller damp) 0,5 % til 100 %
Hukommelse 20 metoder, 100 resultater
Model- MB62
Gentagelighed 0,018 % (10 g prøve), 0,10 % (3 g prøve)
Stopur 5 Auto, Manuel, Tidsindstillet
Inkluderer Pandehåndtag, dæksel til brug, prøvepander, glasfiberpuder
Materiale PBT Bolig
Bredde (metrisk) panorering 90 mm
Dimensioner (L x B x H) 35 x 21 x 14 cm
garanti 2 år
Læsbarhed 1 mg/0.01%
Display Type LCD
Tilslutningstype RS232, USB Enhed
Dybde (metrisk) 352 mm
Volumen 90 g
Til brug med (applikation) Uddannelse, fødevarer, industri, laboratorium, apotek
Frekvens 50/60 Hz
Prøvestørrelse 90 g
Temperaturområde (metrisk) 10 °C til 30 °Capacity
Type Moisture Analyzer
Spænding 240 V
Vægt (metrisk) 4 kg
Driftsgrænsetemperaturområde (metrisk) 10 °C til 40 °C
Lovligt for handel Nej