Få mere at vide
Epredia™ MB35 Premier engangs mikrotomblad
Artikelnummer. 11992345 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Profil:
Low (Lav)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Profil Pakningsstørrelse
11992345 Low (Lav) Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 11992345 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 3050835
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1590.00 DKK
    1237.41 DKK / Pakke med 50
    Spare 352.59 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug Epredia™ MB35 premier engangs mikrotomblad til rutinemæssig sektionering.
  • Lav profil
  • Øget holdbarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Lav profil klinge
Profil Low (Lav)
Til brug med (applikation) Bedst til rutinemæssige sektioneringsapplikationer
Engangs Engangsbrug
Skærevinkel 35°
Tykkelse (engelsk) 0,01 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.25 mm