Få mere at vide
OHAUS™ MB32 fugtanalysator
Artikelnummer. 30158523 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
90 g
Artikelnummer. Volumen
30158523 90 g
1 options
Artikelnummer. 30158523 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30971922
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Moisture Analyzer ideel til rutinemæssig fugttestning.
Den nye OHAUS MB32 har et nydesignet hus med stærkere materiale, innovativ kulfibervarmeteknologi og en opgraderet vejecelle for forbedret holdbarhed og ydeevne. Den brugervenlige MB32 er det perfekte valg til rutinemæssig fugttestning.
Unikke funktioner:
  • En LCD med anden linjes display, navigationsknap og intuitivt betjeningssystem giver praktisk rutine fugttestning.
  • Den nye kulfibervarmeteknologi og opgraderede vejecelle forkorter analysetiden, sparer strøm og holder resultaterne nøjagtige og ensartede.
  • Robust, slankt design med et stærkt hus sikrer MB32's holdbarhed selv i barske miljøer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Måleområder (gas eller damp) 0,5 % til 100 %
Hukommelse 2 metoder
Model- MB32
Gentagelighed 0,02 % (10 g prøve), 0,15 % (3 g prøve)
Stopur 3 Auto, Manuel, Tidsindstillet
Inkluderer Pandehåndtag, dæksel til brug, prøvepander, glasfiberpuder
Materiale PBT Bolig
Bredde (metrisk) panorering 90 mm
Dimensioner (L x B x H) 35 x 21 x 14 cm
garanti 2 år
Læsbarhed 1 mg/0.01%
Display Type LCD
Tilslutningstype RS232, USB Enhed
Dybde (metrisk) 352 mm
Volumen 90 g
Til brug med (applikation) Uddannelse, fødevarer, industri, laboratorium, apotek
Frekvens 50/60 Hz
Prøvestørrelse 90 g
Temperaturområde (metrisk) 40 °C til 180 °C
Type Moisture Analyzer
Spænding 240 V
Vægt (metrisk) 4 kg
Driftsgrænsetemperaturområde (metrisk) 10 °C til 40 °C
Lovligt for handel Nej