Få mere at vide
Ohaus™ MB120 fugtanalysator
Artikelnummer. 15535029 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Tilslutningstype:
USB vært x 2USB-enhedRS232
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. Tilslutningstype Pakningsstørrelse
15535029 USB vært x 2USB-enhedRS232 1 enhed
1 options
Artikelnummer. 15535029 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 30241169
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39305.00 DKK
    29520.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 9784.07 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Måler fugtindholdet med øget præcision og effektivitet.
  • Analyser nemt specifikke materialeprøver og bestem den optimale tørretemperatur
  • 100 metoder bibliotek gør test hurtigere
  • Gem op til 1000 resultater for alle metoder til statistisk analyse
  • Konfigurer og lås temperaturindstillinger og metodeparametre med administratoradgang
  • Har en bred, lys berøringsskærm og intuitiv menunavigation til hurtig og nøjagtig fugtanalyse
  • Hurtig infrarød halogenvarmeteknologi
  • Ensartet tørring for præcise, gentagelige resultater
  • Fleksibel og kraftfuld
  • Fire tørreprofiler for at sikre nøjagtighed: Hurtig, Standard, Ramp, Step
  • Sluk-kriterier for automatisk testafslutning
  • Indeholder pandehåndterer og aftagelige dele for bekvem vedligeholdelse
Certificeringer
CE, UL listet, CSA godkendt og FCC godkendt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Model- MB120
Udgange RS232, USB enhed, USB vært
Gentagelighed 0,05 % (3 g prøve), 0,015 % (10 g prøve)
Bredde (metrisk) panorering 90 mm
Dimensioner (L x B x H) 355.00 x 211.00 x 180.000 mm
Elektriske krav 120/240 VAC 50/60 Hz
Læsbarhed 0.01%/0.001 g
Display Type Fuldfarve 4.3 i Touchscreen WQVGA
Tilslutningstype USB vært x 2USB-enhedRS232
Dybde (metrisk) 355.00 mm
Oversigt Fugtanalysator, MB120
Frekvens 50/60 Hz
Højde (engelsk) 7,09 tommer.
Højde (metrisk) 180.000 mm
Fugtighedsområde Fugt: 0,01 % til 100 %
Længde (engelsk) 13,98 tommer.
Længde (metrisk) 355.00 mm
Nettovægt (engelsk) 11.530 lb.
Nettovægt (metrisk) 5.230 kg
Prøvestørrelse 0.500 g til 120.000 g
Temperaturområde (metrisk) 40 °C til 230 °C
Spænding 120 VAC eller 240 VAC
Bredde (engelsk) 8,31 tommer.
Bredde (metrisk) 211.00 mm