Få mere at vide
MB05032, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499567
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16499567 5 mg
16453077 50 mg
16447086 100 mg
16437028 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16499567 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16307
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress MB05032 is a special and efficacious gluconeogenesis inhibitor targeted the AMP binding site of fructose 1,6-bisphosphatase (FBPase) with an IC50 value of 16 nM.
MB05032 is a special and efficacious gluconeogenesis inhibitor targeted the AMP binding site of fructose 1,6-bisphosphatase (FBPase) with an IC50 value of 16 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MB05032
Fysisk form Solid
CAS 261365-11-1
Farve Light Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H15N2O4PS
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (165.40 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(C)CC1=C(C2=CC=C(P(O)(O)=O)O2)N=C(N)S1
Molekylvægt (g/mol) 302.29
Formel vægt 302.29
Procent renhed 99.69%