Få mere at vide
Maytansine, TRC
Artikelnummer. 30133072
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133072 10 mg
30004999 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133072 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM19794010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35846-53-8
Molekylær formel C34H46ClN3O10
Molekylvægt (g/mol) 692.2
Synonym MTS, Maitansine, Maysanine, Maytansin, N-Acetyl-N-methyl-L-alanine [1S-(1R*,2S*,3R*,5R*,6R*,16E,18E,20S*,21R*)]-11-Chloro-21-hydroxy-12,20-dimethoxy-2,5,9,16-tetramethyl-8,23-dioxo-4,24-dioxa-9,22-diazatetracyclo[19.3.1.110,14.03,5]hexacosa-10,12,14(26),16,18-pentaen-6-yl Ester, NSC 153858
SMIL [NH4+].[NH4+].[NH4+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C(F)(F)C(O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)[O-])O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maytansine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C34H46ClN3O10/c1-18-11-10-12-26(45-9)34(43)17-25(46-32(42)36-34)19(2)30-33(5,48-30)27(47-31(41)20(3)37(6)21(4)39)16-28(40)38(7)23-14-22(13-18)15-24(44-8)29(23)35/h10-12,14-15,19-20,25-27,30,43H,13,16-17H2,1-9H3,(H,36,42)/b12-10+,18-11+/t19-,20+,25+,26-,27+,30+,33+,34+/m1/s1
Procent renhed >95%